Learn More
IKA™ MultiDrive Control
GREENER_CHOICE
Code produit 16278621 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
16278621 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16278621 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002643
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peu importe que les échantillons soient durs, mous ou fibreux – le IKA Le concasseur MultiDrive peut effectuer une large gamme de tâches de concassage, y compris le concassage grossier et fin, grâce à la variété des cuves disponibles.
Le MultiDrive control mélange, broie et est également équipé d’un récipient de dispersion et d’un tube jetable. Une interface USB est disponible pour faciliter l’activation et la documentation.
  • Hautes performances
    Une excellente performance d’écrasement est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance débitée de 1000 Watt.
  • Mode intervalles
    L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un mélange très complet.
  • Refroidissement intégré
    Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés.
  • Écran TFT
    Un écran TFT transparent garantit un fonctionnement convivial.
  • Mesure de la température
    Le MultiDrive control peut mesurer la température et reconnaître les récipients à l’aide de la RFID. Une limite de température peut être définie pour les matériaux thermosensibles ou pour les réactions planifiées spécifiques afin de les protéger contre la surchauffe.
  • Fonction de pesée
    La fonction de pesée est également intégrée au flux de travail convivial de l’IKA MultiDrive control. La pesée est effectuée avant le broyage à l’aide du même bol de mélange, de sorte qu’aucun transfert de contenu n’est nécessaire.
  • Plusieurs récipients (optionnels)
    Le MultiDrive fournit le récipient approprié pour chaque tâche de broyage. Les récipients ne sont pas inclus dans la livraison.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Description IKA MultiDrive control
Dimensions (L x l x H) 300 x 450 x 250 mm
Type d’affichage Écran TFT
Dureté 5 Mohs
Hertz 50/60 Hz
Indice IP IP31
Matériau Acier inoxydable
Matériau (secondaire) PTFE
Modèle Numérique
Type de bouchon Prise EU
Vitesse 3000 à 20 000 tr/min
Tension 220/240 V, 100/120 V
Watts 1000 W
Poids (métrique) 8,5 kg