Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400 – S
Code produit 17755878 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17755878 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17755878 Fournisseur IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Code fournisseur 0020112099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1154.84€
    1102.00€ / 1 pièces
    Économisez 52.84€
    4% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Récipient spécialement étanche avec batteur. En association avec MultiDrive Basic, il convient au broyage à sec de diverses applications telles que le bois, les aliments pour animaux de compagnie, les produits congelés ou les plastiques.
  • Le joint spécial du récipient permet de libérer la pression via le couvercle pendant le processus de comminution (par exemple, de poudre très fine)
  • Le produit est maintenu dans le récipient par une mousse spéciale
  • La chambre de broyage doit être nettoyée manuellement
  • Le batteur peut être facilement démonté pour un nettoyage intensif
  • Le batteur en acier inoxydable standard est inclus dans la livraison
  • D’autres outils en option, tels que le couteau étoile en acier inoxydable ou le batteur en métal dur, sont disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 400 mL
Certifications/Conformité CE
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Broyage de lots à impact
À utiliser avec (équipement) IKA Broyeur/mélangeur universel MultiDrive
Dureté 5 Mohs
Hauteur (métrique) 180 mm
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Acier inoxydable, silicone
Granulométrie 7 mm
Vitesse 3000 à 20 000 tr/min
Largeur (métrique) 160 mm