Description
- Le joint spécial du récipient permet de libérer la pression via le couvercle pendant le processus de comminution (par exemple, de poudre très fine)
- Le produit est maintenu dans le récipient par une mousse spéciale
- Le capteur de température intégré permet une surveillance continue et un réglage individuel de la limite de température.
- La chambre de broyage doit être nettoyée manuellement
- Le batteur peut être facilement démonté pour un nettoyage intensif
- Le batteur en acier inoxydable standard est inclus dans la livraison
- D’autres outils en option, tels que le couteau étoile en acier inoxydable ou le batteur en métal dur, sont disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 400 mL |
| Certifications/Conformité | CE |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Broyage de lots à impact |
| À utiliser avec (équipement) | IKA Broyeur/mélangeur universel MultiDrive |
| Dureté | 5 Mohs |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Matériau | Acier inoxydable, silicone |
| Afficher plus |