Description
- Autoclavable pour minimiser le risque de contamination croisée
- Capable de broyer des échantillons jusqu’à 10 mm et 5 Mohs
- 5 joints de rechange TS1 sont inclus, prolongeant la durée de vie du tube
- Le boîtier de protection TC1 est nécessaire pour son fonctionnement (vendu séparément)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de mouture en plastique avec batteur en acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 150 mL |
| À utiliser avec (application) | Mouture sèche |
| À utiliser avec (équipement) | IKA Moulin à commande MultiDrive |
| Matériau | Acier inoxydable, PA, PC, PTFE, silicone |
| Quantité d’emballage | 5 tubes |