Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop™ 384
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Augmentez votre productivité grâce au distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ 384, qui assure une distribution continue à grande vitesse de différents liquides avec une excellente précision et compatibilité robotique.
- Résultats de distribution précis et reproductibles
- Distribution à grande vitesse pour une productivité analytique élevée
- Installation simple, et sélection rapide des plaques et des volumes
- Intégration aisée dans différentes configurations robotiques pour un rendement supérieur
Cassette distributrice pratique et autoclavable :
- Cassette distributrice à 8 canaux, amovible et autoclavable pour garantir des conditions stériles et prévenir la contamination croisée
- Possibilité de rétro-amorçage de toutes les lignes de réactifs vers le flacon de réactif afin de minimiser les coûts engendrés par la perte de réactifs onéreux
Comprend :
1 (une) cassette de distribution avec tubulures standard (réf. : 24072670)
Recommandé dans les domaines suivants :
- Développement des dosages
- Screening primaire et secondaire
- Stockage des composés
- Recherche génomique et protéomique
- Essais à base cellulaire
- Dosages ELISA
Spécification
Spécification
| Précision | 5 µl : ± 3 % (type), 20 µl : ± 2 % (type), 100 µl : ± 1 % (type), 5 μl : CV≤10 % (type), 20 μl : CV≤1,5 % (typique), |
| Type de produit | Reagent Dispenser |
| Canaux | 8 |
| Volume (métrique) | 5 à 395µL |
| Incréments | 5 μl |
| Interface | RS-232 |
| Type de microplaques | 96 - , des plaques à 384 puits |
| Vitesse | Plaque 96 puits : 20 µl en 5 secondes, 50 µl en 8 secondes et plaque à 384puits : 20 µl en 20 secondes, 50 µl en 25 secondes |
| Volume (métrique) mort | < 7 ( option de récupération de réactif ) ml |
| Largeur (impériale) | 12,2 po |
| Afficher plus |