Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour distributeurs de réactifs Multidrop™ Combi, 384 et DW
Code produit 11560745 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cassette distributrice de tubes
Ensemble de tubulures
Kit de tubulures longues
Quantité:
1 de chaque
10 paquets
5 paquets
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
11560745 Kit de tubulures longues 1 de chaque 1 pièce
11799478 Ensemble de tubulures 1 de chaque 1 pièce
10004442 Cassette distributrice de tubes 1 de chaque -
10419773 Cassette distributrice de tubes 5 paquets 5 pièces
10143833 Cassette distributrice de tubes 10 paquets 10 pièces
10410144 Cassette distributrice de tubes 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11560745 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24070297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    508.99€ / 1 pièces
    Économisez 168.01€
    24% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Garantissez d’excellents résultats de distribution et des performances quotidiennes avec les accessoires de distribution de réactifs.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 et DW.
Informations de commande :
  • Les numéros de catalogue 24070297 et 24070290 incluent les peignes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tubulures longues
Autoclavable 50 heures à 121 ° C , 1 bar , 20 min .
Description Longue série de tubes
Matériau Embout en polypropylène, Tubulure en silicone
Volume (métrique) 5 à 2500 μl
À utiliser avec (équipement) Multidrop Combi, Multidrop 384 et Multidrop DW
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) mort <24 ml
Diamètre (métrique) Embout : 0.5 mm ; tubulure : 1.3 mm