Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Multidrop™ Combi
Code produit 11580735 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Boîte de 5 cassettes distributrices à embout métallique pour tube petit volume
Cassette distributrice à embout plastique pour tube petit volume
Cassette distributrice à petit volume et cônes métalliques
Cassette distributrice à pointe en plastique (tube petit volume) ; pour volumes de 0.5 à 50 µl
Cassette distributrice à pointe métallique longue pour tubes (longueur de tubulure 200 cm)
Embout en plastique de petit tube ; 5 -pack
Petite cassette à tube long, boîte de 5
Version haute
Type de produit:
Cassette distributrice de tubes
Ensemble de support de tube
Filtre de réactif de tube
Récipient d’amorçage
Quantité:
1 de chaque
5 paquets
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Type de produit Quantité Conditionnement
11580735 Cassette distributrice à pointe métallique longue pour tubes (longueur de tubulure 200 cm) Cassette distributrice de tubes 1 de chaque 1 pièce
10256343 Cassette distributrice à pointe en plastique (tube petit volume) ; pour volumes de 0.5 à 50 µl Cassette distributrice de tubes 1 de chaque 1 pièce
11590745 - Ensemble de support de tube 1 de chaque 1 pièce
11580745 Version haute Récipient d’amorçage 1 de chaque 1 pièce
14811252 Petite cassette à tube long, boîte de 5 Filtre de réactif de tube 5 paquets 1 pièce
11762038 Embout en plastique de petit tube ; 5 -pack Cassette distributrice de tubes 5 paquets 5 pièces
11570735 Cassette distributrice à embout plastique pour tube petit volume Cassette distributrice de tubes 1 de chaque 1 pièce
12101740 Cassette distributrice à petit volume et cônes métalliques Cassette distributrice de tubes 1 de chaque 1 pièce
10095273 Boîte de 5 cassettes distributrices à embout métallique pour tube petit volume Cassette distributrice de tubes 5 paquets 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11580735 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24073298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59€
    806.00€ / 1 pièces
    Économisez 90.59€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Combi.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette distributrice de tubes
Autoclavable 10 heures à 121 ° C , 1 bar , 20 min
Description Cassette distributrice à pointe métallique longue pour tubes (longueur de tubulure 200 cm)
Matériau Cône en acier inoxydable, Tubulure en silicone
Volume (métrique) 0,5 à 50 μl
À utiliser avec (équipement) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) mort < 5 ml
Diamètre (métrique) Tuyau : 0.4 mm ; pointe 0.22 mm