Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi nL, 50 nl à 50 μl
Code produit 10358594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 nl à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10358594 50 nl à 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10358594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5840400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53225.00€
    38905.93€ / 1 pièces
    Économisez 14319.07€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nl permet la distribution précise, constante et à haut débit pour tous les laboratoires pour une plage de volumes comprise entre 50 nl et 50 μl.
Découvrez la distribution précise, constante, à haut débit pour tous les laboratoires avec le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nl. Le Combi nl est un distributeur de réactifs en vrac pour des volumes nano à micro avec une plage de volumes comprise entre 50 nl et 50 μl. Il élargit la gamme de produits Multidrop proposée par le leader du marché, offrant un accès facile à la distribution précise, exacte et fiable à faible volume dans les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques.
Caractéristiques principales :
  • Permet la distribution de faibles volumes pour des volumes compris entre 50 nl et 50 μl dans des plaques à 96, 384 et 1 536 puits
  • Pour obtenir des données de dosage de haute qualité
  • Flexibilité accrue : distribution répétitive dans des plaques de hauteur variable, ce qui permet à l’utilisateur de procéder au remplissage soit par lignes, colonnes ou dans des puits à l’aide du logiciel FILLit simple d’utilisation
  • Distribution sans effort : son interface utilisateur dotée d’une interface graphique très intuitive, à base d’icônes, facilite le réglage, l’utilisation et la maintenance des fonctionnalités
  • Réduction des coûts de réactifs : la distribution de faibles volumes de réactifs, un volume mort minimal et la fonction de rétroamorçage minimisent l’utilisation de réactifs onéreux
  • Haut rendement : la distribution rapide des liquides alliée à la grande compatibilité robotique de l’instrument augmente le rendement des analyses des laboratoires nécessitant des formats de dosages de faible volume
Recommandé dans les cas suivants :
Développement d’analyses ; screening primaire et secondaire ; recherche en génomique et protéomique ; méthode PCR ; mise au point du séquençage ; tests cellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision < 1 microlitre : ± 5 % , > 1 microlitre : ± 2 %, 50 nl : CV≤10%, 0.5μL:CV≤5%, 1-10μL:CV≤4%, >10 μl : CV ≤ 2 %
Type de produit Distributeur de réactifs
Description Distributeur de réactifs Multidrop Combi nl pour faibles volumes
Volume (métrique) 50 nl à 50 μl
Incréments par incréments de 1 nl 50 à 999 nl, par incréments de 10 nl 1,00 à 9,99 µl, par incréments de 100 nl 10,0 à 50,0 µl, incréments de 1 nl du logiciel FILLit
Interface Port série RS-232, USB
Type de microplaques Plaques de 96, 384 et 1 536 puits
Vitesse Plaque à 384 puits : 50 nl en 6 secondes, 1 µl en 8 secondes et plaque de 1 536 puits : 50 nl en 21 secondes, 1 µl en 27 secondes
Volume (métrique) mort <1,2 ml
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,5 cm
Hauteur (impériale) 8,6 in
Hauteur (métrique) 22 cm
Profondeur (impériale) 14,8 in
Profondeur (métrique) 37,5 cm
Poids (impériale) 21,2 lb
Poids (métrique) 9,6 Kg