Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi
Code produit 17801692 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi+
Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi SMART+
Multidrop Combi avec 2 option SMART
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17801692 Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi+ 1 pièce
15377400 Multidrop Combi avec 2 option SMART 1 pièce
17811692 Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi SMART+ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17801692 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5840330
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi répond aux besoins de votre laboratoire. Facile d’emploi, il présente une souplesse et une performance remarquable.
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi répond aux besoins spécifiques de votre laboratoire. Facile d’emploi, il offre une souplesse et une performance remarquables. Il est conçu pour satisfaire aux diverses exigences des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques. Il associe les caractéristiques les plus polyvalentes de la distribution de réactifs avec une excellente performance pour la recherche pharmaceutique ou les dosages génomiques.
Le distributeur de réactifs Multidrop Combi gère une vaste sélection de plaques et de volumes et permet une distribution rapide et un fonctionnement à haut débit.
  • Fournit une distribution précise dans une plage comprise entre 0,5 et 2 500 μl, assurant les données d’analyses reproductibles
  • Prend en charge des microplaques de 6 à 1536 puits et des plaques dont la hauteur peut être comprise entre 5 et 50 mm
  • L’affichage graphique à base d’icônes facilite l’utilisation et la programmation, même sans formation
  • Le volume mort minimal et la fonction de rétroamorçage réduisent le coût des réactifs
  • Le logiciel Thermo Scientific FILLit est ergonomique et offre une plus grande souplesse d’utilisation ainsi qu’une meilleure fonctionnalité
  • La compatibilité totale avec la robotique permet d’augmenter les cadences
  • Utilise des cassettes distributrices standard à huit canaux amovibles et autoclavables, compatibles avec l’ensemble de la gamme de distributeurs Multidrop
Multidrop Combi SMART :
  • Procure un système de traçabilité avancé intégré au distributeur Multidrop Combi
  • Améliore la fiabilité et la traçabilité de la durée de vie de la cassette, ce qui optimise l’efficacité de l’utilisateur et permet de créer des rapports
Recommandé dans les cas suivants :
  • Développement de dosages
  • Screening primaire et secondaire
  • Stockage des composés
  • Recherche génomique et protéomique
  • Préparation de la PCR
  • Mise en place du séquençage
  • Dosages à base cellulaire
  • Dosages à base de microbilles
  • Tests ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Cassette distributrice pour petits tubes : Cassette distributrice de tubes standard : ± 10 %, 2 µl ; ± 5 %, 10µl ± 2 %, 20 µl ; ± 1 %, 100 µl,
  • Cassette distributrice pour petits tubes : 2 μl : ≤ 5 % de CV ; 10 μl : ≤ 3 % de CV
  • Cassette distributrice pour tubes standard : 20 µl : ≤ 1,5 % de CV ; 100 μl : ≤ 1 % de CV 
Type de produit Distributeur de réactifs
Description Distributeur de réactifs Multidrop™ Combi+
Canaux 8
Volume (métrique) 0,5 à 2 500 μl
À utiliser avec (application) Instrument destiné à la distribution automatisée de jusqu’à huit réactifs différents simultanément en format de plaques à 6, 12, 24, 48, 96 ou 384 puits. Il peut être utilisé dans plusieurs applications, par exemple dans la recherche pharmaceutique/le criblage à haut débit, les tests génomiques, protéomiques et cellulaires et les tests ELISA. Il est capable de distribuer dans des tubes 2D au format SLAS inférieurs à 50 mm.  
À utiliser avec (équipement) Peut être utilisée avec des systèmes automatisés (par exemple, le manipulateur de microplaques Thermo Scientific™ Orbitor™) et une variété de microplaques et de bandes au format de plaque à 96, 384 ou 1536 puits
Comprend Cassette de distribution pour tubes standard (réf 24072670)
Interface Logiciel embarqué et série RS-232 ou USB pour le contrôle de PC
Type de microplaques Plaques à 384 puits 6-1536 - 6, 12, 24, 48, 96
Vitesse
  • Plaque à 96 puits : 10 µl en 5 s ; 20 µl en 5 s ; 100 µl en 10 s
  • Plaque à 384 puits : 1 µl en 6 s ; 5 µl en 9 s ; 10 µl en 13 s ; 20 µl en 21 s
  • Plaque à 1536 puits : 1 µl en 15 s ; 5 µl en 28 s
Volume (impérial)
  • Cassette distributrice pour petits tubes : 0,5 à 50 µl par incréments de 0,5 µl
  • Cassette distributrice pour tubes standard : 5 à 2500 µl par incréments de 5 µl
Volume (métrique) mort Plage volumétrique < 1 ml : entre 0,5 et 50 μl ; Plage volumétrique < 7 ml : > 50 μl (il est possible de noircir le réactif dans le réservoir d’origine pour éviter la perte de réactif coûteux)
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 14 x 8,6 x 12,9 po (35,5 x 22 x 33 cm)
Poids (impériale) 20,1 lb
Poids (métrique) 9,1 kg