Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Code produit 17821062 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+
Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm)
Cassette distributrice à pointe en plastique pour tube petit volume SMART+
Cassette distributrice à pointe métallique pour tube petit volume SMART+
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
5 à 2500 μl
5 à 2 500 μl
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Volume (métrique) Quantité Conditionnement
17821062 Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+ 5 à 2 500 μl 1 de chaque 1 pièce
15387400 Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID 5 à 2500 μl 1 de chaque 1 pièce
15764078 Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID 5 à 2500 μl 1 de chaque 1 pièce
17801062 Cassette distributrice à pointe en plastique pour tube petit volume SMART+ 0,5 à 50 μl 1 de chaque 1 pièce
17811062 Cassette distributrice à pointe métallique pour tube petit volume SMART+ 0,5 à 50 μl 1 de chaque 1 pièce
17831062 Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm) 5 à 2 500 μl 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17821062 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N22704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00€
    1035.05€ / 1 pièces
    Économisez 339.95€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Garantissez d’excellents résultats de distribution et des performances quotidiennes avec les accessoires de distribution de réactifs.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
  • Conçu pour une utilisation avec les distributeurs SMART+ Multidrop Combi
  • Avec “tags” d’identification par radiofréquence (RFID) pour stocker les données de distribution à vie et afficher le temps d’utilisation restant
  • Disponible en versions à tube standard et petit volume
  • Se différencie des cassettes normales par le marqueur RFID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube Dispensing Cassette
Autoclavable Autoclavable
Description Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+
Matériau En contact avec du liquide : PEEK, silicone et PP (polypropylène)
Volume (métrique) 5 à 2 500 μl
À utiliser avec (application) Distribution automatisée de jusqu’à huit réactifs différents simultanément dans une grande variété de microplaques et de bandes au format de plaque à 96, 384 ou 1 536 puits. Il peut être utilisé dans plusieurs applications, par exemple dans la découverte de médicaments / le criblage à haut débit, les dosages génomiques, protéomiques et cellulaires et l’ELISA.
À utiliser avec (équipement) Instrument Multidrop Combi SMART+ à partir du numéro de série 836-8C0001SM
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) mort < 7 ml