Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Code produit 16671296 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Dimensions (L x l x H):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (L x l x H) Conditionnement
16671296 Multidrop Pico 1 Digital Dispenser 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in) 1 pièce
31722884 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) 1 pièce
31337546 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) -
16643823 Multidrop Pico 8 Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16671296 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15070.00€
    14589.85€ / 1 pièces
    Économisez 480.15€
    3% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Miniaturisez les dosages et obtenez des résultats précis au picolitre près avec la distribution sans contact grâce à un logiciel facile à utiliser
Pico 1 et Pico 8 offrent une précision de distribution améliorée pour un volume d’à peine 11 pl dans tous les puits, en utilisant jusqu’à dix fois moins de réactif que les procédures de pipetage manuel, permettant ainsi des réductions importantes des coûts et des déchets.Conçu pour permettre la miniaturisation des dosages, stimuler la productivité et améliorer la précision des résultats, ils sont parfaits pour un large éventail d’applications à faible volume telles que la qPCR, les courbes de réponse des doses, les dosages de sélection des médicaments et l’ELISA.
Amélioration de l’efficacité et de la vitesse
Le distributeur numérique offre une vitesse 40 fois plus élevée que la dilution en série analogique – de 10 minutes à 15 secondes – ce qui permet d’économiser un temps précieux et d’accélérer vos recherches.
Caractéristiques :
  • Économies grâce à la miniaturisation des dosages
  • Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
  • Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Le distributeur numérique prend en charge un large éventail d’applications et de types d’échantillons :
  • qPCR
  • Études sur les combinaisons de médicaments
  • DPMK
  • Développement de dosages
  • Dosages biochimiques
  • Screening secondaire
  • Tests cellulaires
  • Repérage
  • Profilage enzymatique
  • Biologie synthétique
  • Thérapies d’anticorps
  • SAR
Amélioration de l’efficacité et de la vitesse
Le distributeur numérique offre une vitesse 40 fois plus élevée que la dilution en série analogique – de 10 minutes à 15 secondes seulement– ce qui permet d’économiser un temps précieux et d’accélérer vos recherches.
Service Plan
Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur numérique
Canaux 1
Volume (métrique) 11 pl à 10 μl
À utiliser avec (application) Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage
À utiliser avec (équipement) 1-channel , 200 μL Cartridges, 1-channel, 20 μL Cartridges
Incréments As low as 11 pL
Interface USB, PC Control
Modèle Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Type de microplaques Plaque à 12, 24, 48, 96, 384 puits, hauteur de plaque : 4-47 mm
Précision ≤ 8%
Logiciel Multidrop PicoIT Software
Dimensions (L x l x H) 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
Poids (impériale) 13 lb
Poids (métrique) 5.9 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz