Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Code produit 31337546 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Dimensions (L x l x H):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (L x l x H) Conditionnement
31337546 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) -
31722884 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) 1 pièce
16643823 Multidrop Pico 8 Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm 1 pièce
16671296 Multidrop Pico 1 Digital Dispenser 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31337546 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5840700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52800.00€
    46234.80€ / 1 pièces
    Économisez 6565.20€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Miniaturisez les dosages et obtenez des résultats précis au picolitre près avec la distribution sans contact grâce à un logiciel facile à utiliser
Pico 1 et Pico 8 offrent une précision de distribution améliorée pour un volume d’à peine 11 pl dans tous les puits, en utilisant jusqu’à dix fois moins de réactif que les procédures de pipetage manuel, permettant ainsi des réductions importantes des coûts et des déchets.Conçu pour permettre la miniaturisation des dosages, stimuler la productivité et améliorer la précision des résultats, ils sont parfaits pour un large éventail d’applications à faible volume telles que la qPCR, les courbes de réponse des doses, les dosages de sélection des médicaments et l’ELISA.
Features:
  • Advanced Assay Miniaturization: Digital dispensing technology enables direct dilution and low dead volume with precise fluid delivery as low as 11 pL enabling up to 10-fold reduction in reagent and sample consumption.
  • Enhanced Workflow Efficiency and Sample Integrity: Non-contact disposable dispensing cartridges eliminate cross-contamination and carry-over. With a 40x increase in processing speed, typical dose experiments are completed in just 15 seconds, compared to 10 minutes with analog serial dilution. This minimizes manual pipetting steps and reduces the risk of repetitive strain injuries.
  • Intuitive Software: Multidrop™ PicoIT software provides flexible and intuitive experiment design capabilities for complex plate layouts. It supports sophisticated assay configurations while maintaining user-friendly operation through simplified setup procedures. Application-focused wizards and pre-programmed protocol templates for qPCR master mixes provide automated fluid customization for each qPCR component. Complete traceability functionality tracks reagent amounts and dispensing times for each well after every run.
  • Wide Range of Applications: The Multidrop™ Pico digital dispensers support a variety of fluid types, including master mixes, DMSO-based and aqueous fluids, with or without small molecule compounds or biomolecules. The Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf) can dispense aqueous fluids without surfactant using surfactant free cartridges. The digital dispensers automate complex protocols such as drug synergy/combination studies and multi-component titrations. They are ideal for applications including qPCR, drug combination studies, DMPK, assay development, biochemical assays, secondary screening, cell-based assays, spotting, enzyme profiling, synthetic biology, antibody therapies, and SAR.
  • Instrument Options and Capabilities: Choose between two instrument options: the Pico 1, which uses 1-channel cartridges, and the Pico 8 sf, which uses 4- or 8-channel cartridges. The Pico 8 sf is specifically designed for complex multi-reagent/sample assays in high-density formats up to 1536-well plates.
Service Plan
Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Digital Dispenser
Canaux 4,8
Volume (métrique) 8 pL to 10 μL
À utiliser avec (application) Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, Assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting
À utiliser avec (équipement) 4-channel, 200 μL Standard Cartridges; 8-channel, 20 μL Standard Cartridges; 4-channel, 200 μL Surfactant Free Cartridges; 8-channel ,20 μL Surfactant Free Cartridges
Incréments As low as 8 pL
Interface USB, PC Control
Modèle Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Type de microplaques 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm
Précision ≤ 8%
Logiciel Multidrop PicoIT Software
Dimensions (L x l x H) 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
Poids (impériale) 31.1 lb
Poids (métrique) 14.1 kg
Alimentation électrique 100 to 240 V 50/60Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz