Learn More
Mecmesin™ Indicateur de force/couple multifonctions
Description
- Indicateur avancé avec force externe de précision, capteurs de couple
- Fréquence d’échantillonnage à haute vitesse 5000 Hz
- Alarmes sonores et visuelles
- Interface RS-232
- Graphique à barres de charge de l’affichage graphique
- Lecture en temps réel et des pics simultanément
- Prend des mesures de haute précision avec des transducteurs intelligents externes de précision
- L’appareil de mesure reconnaît les transducteurs—pas d’étalonnage ni de configuration
- Le grand écran rétroéclairé affiche une représentation graphique
- Fréquence d’échantillonnage : 5000 HZ
- Stockage de données : 500
- Sortie : RS-232
Specifications
Specifications
| Type de produit | Indicateur |
| Description | Indicateur de force/couple multifonctions |
| À utiliser avec (application) | Prend des mesures de haute précision avec un transducteur intelligent externe de précision |