Learn More
Brady™ Outil multifonctionnel pour imprimantes d’étiquettes M210 et BMP™21
Description
L’accessoire multifonctionnel pour imprimantes d’étiquettes Brady™ comprend un aimant, une lampe de poche, un support, une boucle de ceinture et une sangle.
- Idéal pour un environnement d’étiquetage mobile
- La lampe de poche LED intégrée facilite la création d’étiquettes dans les zones faiblement éclairées
- 2 piles AAA requises (non incluses)
- Compatible avec les imprimantes d’étiquettes Brady™ BMP™21, BMP™21-LAB, M210 et M210-LAB
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes BMP21, Brady Imprimante d'étiquettes M210 |
| Comprend | aimant, lampe de poche, support, boucle de ceinture, sangle |
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |
| Alternate Part Number | M210-OUTIL |