Learn More
WTW™ MultiLab™ Pro 20 IDS S 2
Code produit 30929046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux
30929046 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30929046 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1FD76C
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Xylem MultiLab™ Pro IDS est un appareil multiparamètre moderne et performant doté de 2 canaux de mesure isolés galvaniquement pour la mesure du pH, de l'ORP, du mV, de la conductivité, de l'oxygène, de l'ISE et de la turbidité. Il est possible de mesurer simultanément jusqu'à 2 paramètres identiques ou différents.
Le MultiLab™ Pro IDS L'appareil Xylem est un dispositif de mesure multiparamètres moderne doté de deux canaux de mesure maximum.
  • Facilité d’utilisation
  • LIMS prêt
  • Conformité aux BPF
  • Conception compacte et fonctionnelle
Points forts:
  • Mesure le pH, le potentiel d'oxydoréduction (ORP), la conductivité, l'oxygène dissous, l'ISE (bientôt disponible) et la turbidité.
  • Compatible sans fil pour IDS modules
  • Reconnaissance numérique des capteurs
  • Mesure simultanée avec jusqu'à deux canaux de mesure indépendants
  • Conforme aux BPF
  • Écran tactile exceptionnel
  • ensembles de tampons prédéfinis et définissables
  • Calibrage QSC
  • Fonction AutoRead
  • LIMS prêt
  • Exporter au format PDF/A, JSON et CSV
  • Écran tactile spécial en verre, utilisable avec des gants et résistant à l'alcool et aux désinfectants.
Livraison :
  • Appareil avec support et alimentation électrique, SenTix™ 980 (pH), TetraCon™ 925 (COND), accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage pH
Certifications/Conformité Certification CE
Canaux 2
Type d’affichage TFT couleur
Indice IP IP42
Measurement Modes pH, Redox, mV, Conductivité, Oxygène
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 200 μS/cm
Gamme (pH) 0,000 à 14,000
Résolution (ions spécifiques) selon le capteur
Résolution (pH) selon le capteur
Plage de températures (métrique) en fonction du capteur
Type de fonction d’enregistrement Manuel ou par intervalles
Type de produit Dispositif de mesure multiparamètres de laboratoire
Tension 115/230 VCA