Learn More
WTW™ MultiLab™ Pro 40 IDS WL
Code produit 30929043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux
30929043 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30929043 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1FD78W
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Xylem MultiLab™ Pro IDS est un appareil multiparamètre moderne et performant doté de 4 canaux de mesure isolés galvaniquement pour la mesure du pH, de l'ORP, du mV, de la conductivité, de l'oxygène, de l'ISE et de la turbidité.
Le MultiLab™ Pro IDS Le Xylem est un appareil de mesure multiparamètres moderne doté de jusqu'à quatre canaux de mesure.
  • Facilité d’utilisation
  • LIMS prêt
  • Conformité aux BPF
  • Conception compacte et fonctionnelle
Points forts:
  • Mesure le pH, le potentiel d'oxydoréduction (ORP), la conductivité, l'oxygène dissous, l'électrode sélective aux ions (ISE) (bientôt disponible) et la turbidité.
  • Compatible sans fil pour IDS modules
  • Reconnaissance numérique des capteurs
  • Mesure simultanée avec quatre canaux de mesure indépendants
  • Écran tactile exceptionnel
  • ensembles de tampons prédéfinis et définissables
  • Calibrage QSC
  • Fonction AutoRead
  • Exporter au format PDF/A, JSON et CSV
  • Écran tactile spécial en verre, utilisable avec des gants et résistant à l'alcool et aux désinfectants.
Livraison :
  • Appareil avec support et alimentation électrique, IDS Kit WLM (modules sans fil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage pH
Certifications/Conformité Certification CE
Canaux 4
Type d’affichage TFT couleur
Indice IP IP42
Measurement Modes pH, Redox, mV, Conductivité, Oxygène
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 200 μS/cm
Gamme (pH) 0,000 à 14,000
Résolution (ions spécifiques) selon le capteur
Résolution (pH) selon le capteur
Plage de températures (métrique) en fonction du capteur
Type de fonction d’enregistrement Manuel ou par intervalles
Type de produit Dispositif de mesure multiparamètres de laboratoire
Tension 115/230 VCA