Learn More
WTW™ Instrument de mesure portable multiparamètres MultiLine™ Multi 3620 IDS, kit C
Description
- Deux canaux et quatre paramètres pour plusieurs tâches de mesure à la fois
- L’isolation galvanique des entrées du capteur empêche les interférences du signal de mesure
- Compatible sans fil pour une utilisation en option avec les modules sans fil et les capteurs à tête enfichables IDS doivent être indépendants des câbles pour la mesure à des emplacements difficiles
- Batterie ou alimentation secteur pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Transfert de données via une clé USB ou une connexion USB
- L’affichage graphique couleur offre des valeurs mesurées ainsi que des informations supplémentaires comme la position du capteur, CMC et QSC
- La traçabilité des valeurs mesurées individuelles peut être prise en charge en activant la fonction d’administration des utilisateurs
- Comprend l’importateur MultiLab™ qui importe les données via Excel™ ainsi que l’utilisateur MultiLab™ (administration des utilisateurs)
Spécification
Spécification
| Sorties | Mini-USB-B, USB-A |
| Canaux | 2 |
| Type d’affichage | Affichage LCD, rétroéclairé |
| Measurement Modes | pH, potentiel d’oxydoréduction, oxygène dissous et/ou turbidité simultanément, rH, Oxygène dissous, Turbidité |
| Comprend | Instrument de mesure, avec électrodes SenTix™ 940 et TetraCon™ 925 |
| Modèle | Kit C Multi 3620 |
| Alimentation électrique | Alimentation grande portée, batterie NiMH 4x 1,2 V ou via mini USB-B |
| Type de produit | Instrument de mesure portable multiparamètres |
| Plage | Selon le capteur IDS correspondant |