Learn More
WTW™ Instrument de mesure portable multiparamètres MultiLine™ Multi 3630 IDS
Code produit 15522026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Conditionnement
15522026 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15522026 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2FD570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00€
    2660.00€ / 1 pièces
    Économisez 225.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Résolvez plusieurs tâches de mesure à la fois, et gagnez du temps tout en réduisant les coûts. Les instruments de mesure portable WTW7™ MultiLine™ Multi 3630 IDS disposent de trois canaux de mesure universels pour mesurer simultanément le pH,
  • Trois canaux, quatre paramètres
  • Trois canaux de mesure, librement combinables pour des paramètres identiques ou différents
  • Pour la mesure multiparamètres simultanée sans compromis
  • Utilisez également les modules sans fil avec les capteurs à tête enfichable IDS, libérez-vous des câbles et effectuez également des mesures en toute commodité à des emplacements difficiles d’accès
  • Permet le fonctionnement avec les sondes multiparamètres numériques MPP 910 IDS et MPP 930 IDS
  • Affichage graphique couleur brillant et deux interfaces USB
  • Les batteries peuvent être chargées directement dans l’appareil
  • L’archivage de l’administration des utilisateurs peut également être utilisé pour marquer des points de mesure
  • 10 000 ensembles de données incluent jusqu’à trois paramètres principaux, trois valeurs de température ainsi que la profondeur de l’eau si vous utilisez la sonde de profondeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties Multi 3630 IDS ENSEMBLE F
Option de rétro-éclairage Oui
Canaux 3
Percent Saturation Range (Polarographic DO) ENSEMBLE MULTI 3630 IDS KS2
Comprend Instrument de mesure de base uniquement avec alimentation et câble USB
Mémoire Manuel : 500 enregistrements ; Automatique : 10 000 enregistrements
Modèle Multi 3630 IDS
Alimentation électrique Alimentation grande portée, batterie NiMH 4x 1,2 V ou via mini USB-B
Type de produit Instrument de mesure portatif multiparamètres