Learn More
Hanna Instruments™ Photomètre de paillasse multiparamètres
Product Code. 10534215
Change view
Click to view available options
Type de connexion:
USB
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de connexion Unit Size
10534215 USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10534215 Supplier Hanna Instruments™ Supplier No. HI8320002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Type de produit Photomètre de paillasse multiparamètre
Type d’affichage LCD
Type de connexion USB
Hauteur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) 235 mm
Source lumineuse Jusqu’à 5 lampes tungstène avec différents filtres d’interférence à bande étroite
Poids (métrique) 0,9 kg
Largeur (métrique) 200 mm