Learn More
Hanna Instruments™ Instrument de mesure multiparamètre Hi 9829
Code produit 15108239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Câble de 20 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
15108239 Câble de 20 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15108239 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI982910202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9259.11€
    7297.32€ / 1 pièces
    Économisez 1961.79€
    21% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027