Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3
Code produit 15461920 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15461920 Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments 1 kit
15421920 Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15461920 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 4987000371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    885.00€ / 1 kits
    Économisez 70.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Distribuez facilement et avec précision grâce à la pipette électronique multidistributeur Multipette™ E3. En association avec les pointes Combitips™ advanced - Pointes Combitips™ advanced, qualité Eppendorf - Pointes Combitips™ advanced, pour usage en PCR- Pointes Combitips™ advanced, qualité ADN médico-légale - Biopur™ et ViscoTip™.
Permet la distribution et le pipetage de n’importe quel liquide, quelle que soit sa viscosité, tout en respectant les normes les plus élevées pour des résultats précis. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 offre un contrôle du volume total et améliore la précision et la reproductibilité tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
  • Distribution haute vitesse avec piston motorisé
  • Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
  • Éjection de la pointe via un bouton
  • Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
  • Batterie lithium-ion
  • Affichage lumineux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
À utiliser avec CombiTip™
Nombre de canaux 1
Type Distributeur de liquide
Volume (métrique) 1 à 50 ml
Affichage Couleur éclairée
Comprend Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Nombre de vitesses 8