Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3x
GREENER_CHOICE
Code produit p-6911010 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15431920 Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade 1 kit
15471920 Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15431920 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 4987000029
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une distribution extrêmement précise quelles que soient les propriétés physiques du liquide. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permet une manipulation d’une seule main et une éjection de la pointe sans contact.
Offre une distribution extrêmement précise quelles que soient les propriétés physiques du liquide. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permet une manipulation d’une seule main et une éjection du cône sans contact.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
  • Contrôle du volume total, reproductibilité et précision améliorées tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
  • Distribution haute vitesse avec piston motorisé
  • Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
  • Éjection de la pointe via un bouton
  • Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
  • Batterie lithium-ion
  • Affichage lumineux
  • Distribution automatique
  • Aspiration (pipetage des surnageants)
  • Titration
  • Distribution séquentielle
  • Modes d’aspiration et de distribution combinés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
À utiliser avec CombiTip™
Nombre de canaux 1
Type Distributeur de liquide
Volume (métrique) 1 à 50 ml
Affichage Couleur éclairée
Comprend Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Nombre de vitesses 8