Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Code produit 10209441
Change view
Click to view available options
Capacité:
5 tubes de 5 ml
50 tubes de 5 ml
6 tubes de 5 à 15 ml
7 tubes de 50 ml
À utiliser avec (équipement):
11030, Rotor pivotant
11150, Rotor pivotant, 11151, Rotor pivotant 48 x 15 ml complet, n° 11150 incluant 2 jeux de godets rectangulaires n° 13215, 2 jeux de supports rectangulaires n° 18015 et 48 tubes PS 15 ml n° 15020
11390, Rotor libre pour 4 godets, 11190, Rotor libre 4 x 100 ml complet, 11191, Rotor libre 16 x 15 ml complet, 11192, Rotor libre pour 4
Type de tube:
Culture
RIA
RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat
À fond rond, Monovette
Conditionnement:
2 pièces
Longueur max. du tube:
de 65 à 85 mm
de 70 à 90 mm
de 90 à 105 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Type de tube unitSize Longueur max. du tube
10209441 7 tubes de 50 ml 11150, Rotor pivotant, 11151, Rotor pivotant 48 x 15 ml complet, n° 11150 incluant 2 jeux de godets rectangulaires n° 13215, 2 jeux de supports rectangulaires n° 18015 et 48 tubes PS 15 ml n° 15020 Culture 2 pièces -
11700739 5 tubes de 5 ml 11030, Rotor pivotant RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat 2 pièces de 65 à 85 mm
10297043 6 tubes de 5 à 15 ml 11030, Rotor pivotant À fond rond, Monovette 2 pièces de 90 à 105 mm
11790729 50 tubes de 5 ml 11150, Rotor pivotant, 11151, Rotor pivotant 48 x 15 ml complet, n° 11150 incluant 2 jeux de godets rectangulaires n° 13215, 2 jeux de supports rectangulaires n° 18015 et 48 tubes PS 15 ml n° 15020 RIA 2 pièces de 70 à 90 mm
10148011 5 tubes de 5 ml 11390, Rotor libre pour 4 godets, 11190, Rotor libre 4 x 100 ml complet, 11191, Rotor libre 16 x 15 ml complet, 11192, Rotor libre pour 4 RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat 2 pièces de 65 à 85 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10209441 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 13235
Maintient une grande variété de types de tubes en toute sécurité pendant le procédé de centrifugation.
  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • 2/kit
Spécification
Type Adapter
Type de tube Culture
Capacité 7 tubes de 50 ml
À utiliser avec (équipement) 11150, Rotor pivotant, 11151, Rotor pivotant 48 x 15 ml complet, n° 11150 incluant 2 jeux de godets rectangulaires n° 13215, 2 jeux de supports rectangulaires n° 18015 et 48 tubes PS 15 ml n° 15020
Nb par paquet 2/boîte