Learn More
MP Biomedicals™ Agarose à usages multiples
Code produit 11426960 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426960 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11AGAP0100
 Article restreint
En stock
L’agarose à usages multiples est un gel d’agarose polyvalent à haute résistance, spécialement conçu pour un large éventail de techniques de biologie moléculaire.
Spécification
CAS 9012-36-6
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Type de produit Gel d’agarose