Description
- Simplifiez le rangement et le transport de ces chiffons de nettoyage et gagnez du temps grâce à leur boîte de rangement légère et portable.
- Optimisez la consommation et minimisez le gaspillage de chiffons de nettoyage grâce au système de distribution un à un.
- Accédez rapidement et facilement aux chiffons de nettoyage grâce à la large ouverture de la Handy Box.
- Améliorez la durabilité de votre activité : nos emballages sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 16,34 in |
| Longueur (métrique) | 41.5 cm |
| Largeur (impériale) | 13,98 in |
| Largeur (métrique) | 35.5 cm |
| Couleur | Bleu |
| Épaisseur | 1-ply |