Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes multi-usages en polypropylène mat pour imprimantes M7
Le ruban adhésif économique en polypropylène est le ruban idéal pour vos besoins d'étiquetage quotidiens.
44.25€ - 55.80€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ASTM D 523 |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17868924
|
Brady™
173291 |
50 ft x 1 in |
44.25€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17818974
|
Brady™
173260 |
50 ft x 2 in |
55.80€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Idéal pour une utilisation en intérieur sur des surfaces lisses et planes
- Étiquette économique
- Température de service de -40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
- Non recommandé pour une utilisation en extérieur
- Fabriqué en polypropylène B-529
Spécification
| Non autoclavable | |
| Aucun | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F à +212 °F | |
| 0,0035 in | |
| 50 ft. |
| ASTM D 523 | |
| Blanc | |
| Transfert thermique | |
| Identification des installations, identification générale, identification de sécurité | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -40°C à +100°C | |
| 0.089 mm | |
| 15.24 m |