Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes multi-usages en polypropylène mat pour imprimantes M7
Le ruban adhésif économique en polypropylène est le ruban idéal pour vos besoins d'étiquetage quotidiens.
Brand:  Brady™ 173260
 View more versions of this product
Product Code. 17818974
  • 55.80€ / 1 pièces
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Idéal pour une utilisation en intérieur sur des surfaces lisses et planes
  • Étiquette économique
  • Température de service de -40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
  • Non recommandé pour une utilisation en extérieur
  • Fabriqué en polypropylène B-529
Specifications
Specifications
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Continue
Imprimable face unique
Étiquette
Identification des installations, identification générale, identification de sécurité
Non
Rectangle
-40°C à +100°C
0.089 mm
50 ft.
2 in
M7C-2000-529
ASTM D 523
Aucun
Brillant
Polypropylène
Transfert thermique
Non stérile
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F à +212 °F
0,0035 in
50 ft x 2 in
15.24 m
50.8 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS