Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle multi-usages pour imprimantes M6/M7
Disponibles en 12 couleurs, les étiquettes en vinyle coloré sont idéales pour l'identification des produits, des composants, des plaques signalétiques et l'identification générale nécessitant un large choix de couleurs.
Marque:  Brady™ 174369
55.46 EUR valable jusqu'au 2026-10-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28008" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17848294
  • 61.45€ / 1 pièces
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Description
  • Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à forte adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des environnements difficiles, et peut être appliqué à basse température.
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions ambiantes avec une exposition limitée aux solvants
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863)
  • Fabriqué en vinyle B-439
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Jaune
Continue
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage par code-barres, étiquetage des équipements, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
Non
Rectangle
-70°C à +80°C
0.107 mm
50 ft.
0,5 in
M6C-500-439-YL
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Aucun
Brillant
Vinyle
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
50 ft.
-94 °F à +176 °F
0,0042 in
50 ft x 0,5 in
15.24 m
12.7 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-10-31
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
code promo: 28008
Faites de la sécurité une priorité tout en optimisant votre budget. Pendant une durée limitée, économisez jusqu’à 60 % sur une large sélection d’équipements de sécurité essentiels pour votre laboratoire et votre lieu de travail.
Application de la promotion et ajout...
Promo
Date d’expiration: 2026-10-31
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
code promo: 28026
Économisez jusqu’à 66% sur plus de 4,000 essentiels pour la sécurité et la maintenance des installations.
Application de la promotion et ajout...