Learn More
Brady™ Multipurpose Vinyl Label Tape for M6/M7 Printers
With availability in 12 colors, colored vinyl labels are ideal for product, component, rating plate and general identification where various color options is required.
46.29€ - 142.52€
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Coating | None |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Code | Brand | Color | Dimensions (L x W) | Price | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Color | Dimensions (L x W) | Price | Quantity & Availability | ||||
|
17801539
|
Brady™
174147 |
White | 50 ft. x 0.375 in. |
53.85€ 46.29€ / 1 rouleaux Économisez 7.56€ 14% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17808434
|
Brady™
174363 |
White | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17818364
|
Brady™
174308 |
White | 50 ft. x 1 in. |
87.10€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
||||
|
17888834
|
Brady™
174318 |
White | 50 ft. x 1.9 in. |
142.52€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17878204
|
Brady™
174364 |
Black | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17838744
|
Brady™
174309 |
Black | 50 ft. x 1 in. |
87.10€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17879164
|
Brady™
174319 |
Black | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17868964
|
Brady™
174368 |
Red | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17848754
|
Brady™
174313 |
Red | 50 ft. x 1 in. |
88.25€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17848824
|
Brady™
174323 |
Red | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17898424
|
Brady™
174367 |
Orange | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17838954
|
Brady™
174312 |
Orange | 50 ft. x 1 in. |
87.10€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17818864
|
Brady™
174322 |
Orange | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17881669
|
Brady™
174148 |
Yellow | 50 ft. x 0.375 in. |
48.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17848294
|
Brady™
174369 |
Yellow | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17819204
|
Brady™
174314 |
Yellow | 50 ft. x 1 in. |
108.00€ 83.97€ / 1 pièces Économisez 24.03€ 22% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17888764
|
Brady™
174324 |
Yellow | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17818214
|
Brady™
174366 |
Green | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17829054
|
Brady™
174311 |
Green | 50 ft. x 1 in. |
87.10€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17819214
|
Brady™
174321 |
Green | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17808294
|
Brady™
174365 |
Blue | 50 ft. x 0.5 in. |
63.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17848954
|
Brady™
174310 |
Blue | 50 ft. x 1 in. |
87.10€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17878834
|
Brady™
174320 |
Blue | 50 ft. x 1.9 in. |
113.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty, and harsh environment surfaces, and can be applied in cold temperatures
- Designed for use in ambient conditions with limited solvent exposure
- RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Made of B-439 vinyl material
Specifications
| Not Autoclavable | |
| None | |
| Thermal Transfer | |
| Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +80°C | |
| 0.107 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +176°F | |
| 0.0042 in. | |
| 50 ft. |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.