Learn More
Axygen™ Rack vide MultiRack
Code produit 16372237 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL
200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16372237 10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL 5 pièces
16382237 200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16372237 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur MRRA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    111.64€ / 5 pièces
    Économisez 1.36€
    1% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du lab
  • Sans inhibiteur de DNase / RNase / ADN humain / PCR détectable
  • Apyrogènes
  • Fabriqué dans une usine certifiée ISO aux États-Unis
  • Entièrement autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13845
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 5/Bte
Quantité 5/sachet, 1 sachet/boîte