Learn More
Merck Support de plaque pour emporte-pièce multipuits
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
1Each
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
dimForUseWithApplication
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support de plaque pour emporte-pièce multipuits |
| Quantité | 1Each |
| À utiliser avec (application) | Ce support de plaque pour emporte-pièce multipuits est utilisé pour le comptage des radionucléotides par transfert de filtres individuels vers les tubes |