Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R Competent Cells
Code produit 15970583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque de 96 puits (20 μl/puits)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15970583 1 plaque de 96 puits (20 μl/puits) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15970583 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C8681201
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
  • Boîte 1 : Cellule E. coli chimiquement compétente MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R Une plaque à 96 puits, 20μl par puits
  • Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun
Cellules compétentes Invitrogen MultiShot™ FlexPlate Mach1™ TR - Cellules compétentes à croissance rapide couplées à des capacités de transformation bactérienne à haut débit tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour une adaptation à un débit moyen
Les principales caractéristiques des cellules E. Coli compétentes MultiShot™ Flexplate Mach1™ T1R comprennent :
  • endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I
  • Souche à croissance rapide pour réduire le temps d’évaluation
  • hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
  • tonA (fhuA) pour la résistance aux phages T1 et T5.
  • Augmentation du débit – Compatible avec les plateformes automatisées de manipulation des liquides
  • Flexible - Transformer par incréments de 8 puits sur une plaque entière à 96 puits
  • Cellules adaptées – compétentes pré-alicitées dans 96 puits, plaque prête pour la transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Yes (endA1)
Clonage d’ADN méthylé Non
Contenu et stockage • Cellules compétentes T1 R pour flexplate multishot Mach1 : Une plaque de 96 puits, 20 µL par puits, stocker à –80°C
• d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C
• , milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Préparation de l’ADN non méthylé No
Réduit la recombinaison Yes (recA1)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Plaque à 96 puits
Gamme de produits Mach1, MultiShot
Quantité 1 plaque de 96 puits (20 μl/puits)