Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R Competent Cells
Description
Includes
- Boîte 1 : Cellule E. coli chimiquement compétente MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™2 T1R Une plaque à 96 puits, 20μl par puits
- Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun
Les principales caractéristiques des cellules compétentes E. coli MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R comprennent :
- Δ(ccdAB) pour une sensibilité aux effets toxiques du produit génétique ccdB, permettant une sélection négative de vecteurs contenant le gène ccdB –, idéal pour la transformation des réactions Gateway™ et TOPO™
- Élimination des systèmes de restriction mcrA, mcrBC, mrr et hsdRMS pour permettre la formation de constructions génomiques plus représentatives
- Génotype tonA (fhuA) pour conférer une résistance aux phages T1 et T5
- Excellentes performances en matière dʼefficacité de transformation au format FlexWell (ADN de contrôle >>(5x108 cfu/ug)
- Augmentation du débit – Compatible avec les plateformes automatisées de manipulation des liquides
- Flexible - Transformer par incréments de 8 puits sur une plaque entière à 96 puits
- Cellules adaptées – compétentes pré-alicitées dans 96 puits, plaque prête pour la transformation
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Contient l’épisome F |
| Améliore la qualité des plasmides | Yes (endA1) |
| Clonage d’ADN méthylé | Oui |
| Contenu et stockage | • Cellules compétentes OmniMAX 2 T1 R FlexPlate MultiShot : Une plaque de 96 puits, 20 µL par puits, stocker à –80°C • d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C • , milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Tetracycline) |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Plasmide | Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb |
| Préparation de l’ADN non méthylé | No |
| Show More |