Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate TOP10 Competent Cells
Code produit 15930583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque de 96 puits (20 μl/puits)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15930583 1 plaque de 96 puits (20 μl/puits) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15930583 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C4081201
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
  • Boîte 1 : Cellule E. coli chimiquement compétente MultiShot™ FlexPlate TOP10 Une plaque à 96 puits, 20μl par puits
  • Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun
Cellules compétentes Invitrogen MultiShot™ FlexPlate TOP10 : capacités de transformation bactérienne haut débit tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un débit moyen avec la souche cellulaire compétente TOP10 répandue
Les principales caractéristiques des cellules compétentes MultiShot™ FlexPlate TOP10 E. coli comprennent :
  • hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
  • mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé à partir de préparations génomiques
  • lacZΔM15 pour le screening de couleur bleu / blanc des clones recombinants
  • Augmentation du débit – Compatible avec les plateformes automatisées de manipulation des liquides
  • Flexible - Transformer par incréments de 8 puits sur une plaque entière à 96 puits
  • Cellules adaptées – compétentes pré-alicitées dans 96 puits, plaque prête pour la transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Yes (endA1)
Clonage d’ADN méthylé Oui
Contenu et stockage • Cellules compétentes TOP10 MultiShot StripWell : Une plaque de 96 puits, 20 µL par puits, stocker à –80°C
• d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C
• , milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable No
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Plasmide Plasmide à nombre de copies élevé
Préparation de l’ADN non méthylé No
Réduit la recombinaison Yes (recA1)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) No
Espèces E. coli
Format Plaque à 96 puits
Gamme de produits MultiShot
Quantité 1 plaque de 96 puits (20 μl/puits)