Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes MultiShot™ StripWell BL21 Star™ (DE3)
Description
Includes
- Boîte 1 : E. coli chimiquement compétent pour StripWell BL21 Star (DE3) MultiShot : Un rack de 12 bandelettes x 8 tubes, 50μ L par tube
- Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 15ml chacun
Caractéristiques principales™ des cellules d'expression protéique compétentes BL21 Star (DE3) d'E. coli :
- RNE131 pour la promotion de la stabilité élevée de l'ARNm et du rendement protéique
- OmpT et manque de lon pour une dégradation minimale des hétérologues Protéines par protéases
- Optimisées pour une utilisation en faible nombre de copies, plasmides basés sur le promoteur T7
- Augmentez la productivité - pour l'expérimentation à débit moyen
- Flexibilité maximale - transformez dès 1 tube et jusqu'à 96 du rack StripWell
- Pratique courante – sans aliquotage, ajoutez de l'ADN directement aux cellules, un choc thermique et récupérez dans le même tube
- Tranquilité d’esprit– La transformation à usage unique minimise la contamination
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Absence d’épisome F’ |
| Clonage d’ADN méthylé | Non |
| Contenu et stockage | • Cellules compétentes MultiShot StripWell BL21 Star (DE3) : Un rack à 96 puits, 50 µl par puits, stocker à –80°C • d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C • , milieu S.O.C. : 2 flacons, 15 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | No |
| Sélection bleue / blanche | Non |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Préparation de l’ADN non méthylé | Yes (dcm) |
| Réduit la recombinaison | No |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Show More |