Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes MultiShot™ StripWell DH5α T1R
Code produit 16378741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 portoir de 96 tubes (50 μl/tube)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16378741 1 portoir de 96 tubes (50 μl/tube) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16378741 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C449601
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Includes
  • Boîte 1 : Cellules E. coli chimiquement compétentes MultiShot StripWell DH5αT1R Un rack de 12 bandelettes x 8 tubes, 50 μl par tube
  • Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 15ml chacun
™α™ Cellules compétentes Invitrogen MultiShot StripWell DH5 T1R - Augmentent le débit de transformations bactériennes et ont toujours le contrôle sur le nombre précis de transformations avecα™ la souche cellulaire compétente DH5 préférée
Les principales caractéristiques MultiShot™ StripWell DH5α™ TR 1 des cellulaires compétentes E. coli sont les suivantes :
  • hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
  • tonA (fhuA) pour la résistance aux phages T1 et T5.
  • Productivité accrue - pour des expériences à débit moyen
  • Flexibilité maximale - transformez dès 1 tube et jusqu'à 96 du rack StripWell
  • Pratique courante – sans aliquotage, ajoutez de l'ADN directement aux cellules, un choc thermique et récupérez dans le même tube
  • Tranquilité d’esprit– La transformation à usage unique minimise la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Clonage d’ADN méthylé Non
Contenu et stockage •α Cellules compétentes T1 R de bandelettes multiprises DH5 : Un rack à 96 puits, 50 µl par puits, stocker à –80°C
• d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C
• , milieu S.O.C. : 2 flacons, 15 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Préparation de l’ADN non méthylé No
Réduit la recombinaison Yes (recA1)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Barettes à 8 puits
Gamme de produits DH5α, MultiShot
Quantité 1 portoir de 96 tubes (50 μl/tube)