Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Multisip™ Split Septum
Les bouchons Thermo Scientific™ MULTISIP™ Split Septum sont dotés d’une conception exclusive de division en septums.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-1174
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.31100kg
Code produit. 10039789
  • 1016.19€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 24-03-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ MULTISIP™ Split Septum sont dotés d’une conception exclusive de division en septums.
  • Bouchons individuels en polymère inerte.
  • Peuvent être percés avec un équipement de pipetage standard
  • 96 bouchons peuvent être percés simultanément
  • 100 % de rescellement même après 200 perçages
  • Pression de perçage inférieure à 4 N
  • Résistants aux solvants, y compris à l’acétonitrile et au DMSO (pour le stockage à long terme avec le DMSO, les échantillons doivent être stockés à une température inférieure ou égale à 4°C)
  • Plage de températures de -170°C à 120°C, entièrement autoclavable
  • Appliquez individuellement 96 bouchons à l’aide de l’outil Cap-It
Spécification
Spécification
7 mm ; 10 plateaux de 96 bouchons
Non stérile
960
Oui
Polymère inerte
960
10 plateaux de 96 bouchons