Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 and 384-well Plate Microplate Photometers
Code produit 11500695 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Multiskan FC
Multiskan FC with Incubator
Type de plaques:
Plaque 96 puits
Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Type de plaques Conditionnement
11500695 Multiskan FC with Incubator Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits -
11590685 Multiskan FC Plaque 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11500695 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51119100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10260.00€
    6771.65€ / 1 pièces
    Économisez 3488.35€
    34% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Multiskan FC Microplate Photometer is a reliable instrument for a wide variety of research and routine applications. It reads 96- and 384-well plates and is equipped with shaking and incubation capabilities for temperature critical assays. It can be used as a stand-alone instrument or under PC control with intuitive Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC brings together over 40 years experience of the well-known Multiskan product brand, with features for enhanced usability. The Multiskan FC has a 340–850 nm wavelength range, enabling a wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays. The instrument provides fast and accurate measurements enabling complete 96-well plate reading in less than seven seconds. The instrument is also equipped with linear shaking as standard. A model with an incubator enables incubation temperatures up to 50°C and the capacity to read 384-well plates. SkanIt software supports optimal use of the instrument with a visual workflow, effortless data analysis and exporting capabilities.
Caractéristiques :
  • Large gamme de longueur d’ondes, comprise entre 340 et 850 nm
  • Lecture rapide de plaques de 96 et 384 puits
  • Température d’agitation et d’incubation allant jusqu’à 50°C pour des dosages thermosensibles
  • Facile à utiliser grâce au grand écran couleur et à l’interface multilingue
  • Facilité d’utilisation supérieure et flux de travaux logique avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Port USB pour transférer facilement des données
Recommandées dans les cas suivants :
Immunodosages (ELISA), dosages de protéines, endotoxines, tests de cytotoxicité et de prolifération, dosages enzymatiques, courbes de croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multiskan FC with Incubator
Compatibilité Automate
Type de détecteur Photodétecteur
Interface Utilisateur Contrôle embarqué ou via PC
Température de l’incubateur Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C
Source lumineuse Lampe halogène quartz
Vitesse de mesure 7 s pour plaque à 96 puits (mode rapide), 13 s pour plaque à 96 puits (mode normal)
Technologie de mesure Absorbance
Type de plaques Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
Gamme de produits Multiskan
Agitation Linear
Sélection de la longueur d’onde Filtres
Type de logiciel Logiciel SkanIt
Précision ±1 % (0 à 3 Abs) ou ±0,003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm, CV ≤ 0,2 % (0,3 à 3 Abs) à 405 nm
Profondeur (impériale) 15,7 in
Profondeur (métrique) 40 cm
Description Multiskan FC avec incubateur
Filtres Roue porte-filtres 8 positions ; Filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm
Hauteur (impériale) 8,7 po
Hauteur (métrique) 22 cm
Linéarité Plaque à 96 puits : 0 à 3 Abs, ±2 % à 405 nm , Plaque à 384 puits : 0 à 2,5 Abs, ±2 % à 405 nm
Résolution 0,001 Abs
Tension 100/240 V
Garantie 1 an
Gamme de longueur d’onde 340 à 850 nm
Largeur (impériale) 11,4 po
Largeur (métrique) 29 cm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.