Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 and 384-well Plate Microplate Photometers
Code produit 11590685 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Multiskan FC
Multiskan FC with Incubator
Type de plaques:
Plaque 96 puits
Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Type de plaques Conditionnement
11590685 Multiskan FC Plaque 96 puits 1 pièce
11500695 Multiskan FC with Incubator Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11590685 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51119000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7410.00€
    4890.65€ / 1 pièces
    Économisez 2519.35€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Multiskan FC Microplate Photometer is a reliable instrument for a wide variety of research and routine applications. It reads 96- and 384-well plates and is equipped with shaking and incubation capabilities for temperature critical assays. It can be used as a stand-alone instrument or under PC control with intuitive Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC brings together over 40 years experience of the well-known Multiskan product brand, with features for enhanced usability. The Multiskan FC has a 340–850 nm wavelength range, enabling a wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays. The instrument provides fast and accurate measurements enabling complete 96-well plate reading in less than seven seconds. The instrument is also equipped with linear shaking as standard. A model with an incubator enables incubation temperatures up to 50°C and the capacity to read 384-well plates. SkanIt software supports optimal use of the instrument with a visual workflow, effortless data analysis and exporting capabilities.
Caractéristiques :
  • Large gamme de longueur d’ondes, comprise entre 340 et 850 nm
  • Lecture rapide de plaques de 96 et 384 puits
  • Température d’agitation et d’incubation allant jusqu’à 50°C pour des dosages thermosensibles
  • Facile à utiliser grâce au grand écran couleur et à l’interface multilingue
  • Facilité d’utilisation supérieure et flux de travaux logique avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Port USB pour transférer facilement des données
Recommandées dans les cas suivants :
Immunodosages (ELISA), dosages de protéines, endotoxines, tests de cytotoxicité et de prolifération, dosages enzymatiques, courbes de croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multiskan FC
Compatibilité Automate
Type de détecteur Photodétecteur
Interface Utilisateur Contrôle embarqué ou via PC
Source lumineuse Lampe halogène quartz
Vitesse de mesure 7 s pour plaque à 96 puits (mode rapide), 13 s pour plaque à 96 puits (mode normal)
Technologie de mesure Absorbance
Type de plaques Plaque 96 puits
Gamme de produits Multiskan
Agitation Linear
Sélection de la longueur d’onde Filtres
Type de logiciel Logiciel SkanIt
Précision ±1 % (0 à 3 Abs) ou ±0,003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm, CV ≤ 0,2 % (0,3 à 3 Abs) à 405 nm
Profondeur (impériale) 15,7 in
Profondeur (métrique) 40 cm
Description Multiskan FC
Filtres Roue porte-filtres 8 positions ; Filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm
Hauteur (impériale) 8,7 po
Hauteur (métrique) 22 cm
Linéarité 0 à 3 Abs, ±2 % à 405 nm, plaque à 96 puits
Résolution 0,001 Abs
Tension 100/240 V
Garantie 1 an
Gamme de longueur d’onde 340 à 850 nm
Largeur (impériale) 11,4 po
Largeur (métrique) 29 cm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.