Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer Lamp
Code produit 11861575 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Lamp 6V/10W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11861575 Lamp 6V/10W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11861575 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1410101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    145.65€ / 1 pièces
    Économisez 74.35€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez l’absorbance de tout un ensemble d’applications cliniques et de recherche grâce au photomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ FC facile à utiliser.
Mesurez l’absorbance de tout un ensemble d’applications cliniques et de recherche grâce au photomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ FC facile à utiliser. Bénéficiant de performances éprouvées, le Multiskan FC vous offre des résultats fiables grâce à ses systèmes de diagnostic intégrés ainsi qu’à ses outils de vérification et d’IQ/OQ/PQ. L’interface utilisateur visuelle et une interface multilingue garantissent une facilité d’emploi optimale. Le photomètre Multiskan FC (modèle IVD) avec logiciel intégré est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV), le rendant idéal pour des applications ELISA qualitatives et quantitatives dans les laboratoires cliniques. Simplifiez votre flux de travaux ELISA à l’aide de notre guide électronique pour répondre à tous vos besoins ELISA.
Caractéristiques :
  • Large gamme de longueur d’ondes, comprise entre 340 et 850 nm
  • Lecture rapide des plaques de 96 et 384 puits
  • Température d’agitation et d’incubation allant jusqu’à 50°C pour des dosages thermosensibles
  • Facile à utiliser grâce au grand écran couleur et à l’interface multilingue
  • Facilité d’utilisation supérieure avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Port USB pour transférer facilement des données
Recommandé dans les cas suivants :
Immunodosages (ELISA), dosages de protéines, endotoxines, tests de cytotoxicité et de prolifération, dosages enzymatiques, courbes de croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lamp Assembly
À utiliser avec (équipement) Multiskan FC
Gamme de produits Multiskan
Comprend Lamp 6V/10W