Learn More
Fisherbrand™ Système de gel horizontal midi multiSUB™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Convient à l’électrophorèse rapide
- Faibles volumes de tampon
- Exécute environ 50 à 100 échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Système d’électrophorèse sur gel horizontale |
| Dimensions du gel | l x L : 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in) |
| Comprend | Cuve d’électrophorèse midi MultiSUB™, plateau UV de 10 x 7 cm, 2 x16 peignes d’échantillons, guides de chargement et joints |
| Taille de l’échantillon | 50 |
| Volume (impériale) du tampon | 0,07 gal. |
| Volume (métrique) du tampon | 300 mL |
| Longueur (impériale) | 4,92 in |
| Longueur (métrique) | 12,5 cm |
| Largeur (impériale) | 8,66 in |
| Largeur (métrique) | 22 cm |
| Afficher plus |