Learn More
Fisherbrand™ Système de gel horizontal multiSUB™ Midi96 STRETCH
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Bloc peignes à 96 puits
- Configuration de microplaques standard avec des voies supplémentaires pour les marqueurs La disposition décalée des puits permet une migration maximale de 1,8 cm par puits, ce qui améliore la séparation
- Joints de coulage étanches simplifiés
- La taille ultra-compacte minimise la consommation de tampon et réduit l’espace nécessaire sur la paillasse
Spécification
Spécification
| Running Time | 15 à 30 min |
| Type | Système d’électrophorèse sur gel horizontale |
| Dimensions du gel | l x L : 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in) |
| Comprend | Unité d'électrophorèse, plateau UV, bloc peigne avec 12 x 8 échantillons, peignes (1,5 mm d'épaisseur) avec une voie de marquage, barrages de coulée |
| Taille de l’échantillon | 96 |
| Volume (impériale) du tampon | 0,18 gal. |
| Volume (métrique) du tampon | 700 mL |
| Largeur (impériale) | 18,30 in |
| Largeur (métrique) | 46,5 cm |
| Hauteur (impériale) | 3,14 in |
| Afficher plus |