Learn More
MP Biomedicals MULTISURE™ Contrôles des tests de confirmation du VIH 1/2
Code produit 31605224 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
VIH-1/2
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
31605224 VIH-1/2 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605224 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 90030006
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Conçu pour surveiller et valider les performances du MULTISURE™ Test de confirmation VIH 1/2, contribuant à garantir des résultats précis et fiables
  • MULTISURE™ Matériaux de contrôle de qualité pour les tests de confirmation VIH 1/2 conçus pour être utilisés avec le système MULTISURE.™ Système de test de confirmation VIH 1/2 par MP Biomedicals / Diagnostic MP.
  • Ils sont généralement utilisés par les professionnels de laboratoire dans le cadre des procédures de contrôle de la qualité, par exemple lors de l'ouverture d'un nouveau lot de kits de test, à la réception d'une nouvelle livraison ou à intervalles réguliers, conformément aux exigences locales du laboratoire.
  • Il produit généralement des résultats de confirmation en une trentaine de minutes et peut être lu manuellement ou avec des lecteurs compatibles.
Spécification
Marquage CE CE-IVD
Substances à analyser détectables VIH-1/2
Type Contrôles de test
Forme Liquide