Learn More
MP Biomedicals MULTISURE™ Test de confirmation du VIH 1/2
Code produit 31605226 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2, gp105 du VIH-2
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
31605226 gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2, gp105 du VIH-2 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605226 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 93030020
 Article restreint
En stock
Test immunochromatographique qualitatif rapide in vitro pour la détection et la différenciation des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 dans le sérum ou le plasma
  • MP Diagnostics MULTISURE™ Le test de confirmation VIH 1/2 est conçu comme un test de confirmation rapide, développé pour détecter et différencier les anticorps spécifiques aux antigènes HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 et HIV-2 gp36, HIV-2 gp105 dans le sérum ou le plasma humain.
  • Confirmer et différencier le VIH-1 et le VIH-2
  • Résultat précis
  • Flux de travail simple
  • Flexible : lecture manuelle ou automatique du résultat
  • Stockage à large plage de températures (2 °C à 30 °C)
Spécification
Marquage CE CE-IVD
Substances à analyser détectables gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2, gp105 du VIH-2
Type Test de confirmation du VIH 1/2