Learn More
MP Biomedicals Test rapide MULTISURE VIH (CE)
Code produit 31605225 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
31605225 gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605225 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 43030020
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Un test de diagnostic rapide, mis au point pour détecter les anticorps spécifiques aux antigènes gp120, gp41, p24 (réagissant également avec le VIH-2) et gp36 du VIH-2.
  • Le système de diagnostic MP MULTISURE™ Le test rapide de dépistage du VIH est un test de diagnostic rapide.
  • Il est conçu pour détecter les anticorps spécifiques aux antigènes suivants du VIH :
    • gp120 du VIH-1
    • gp41 du VIH-1
    • VIH-1 p24 (également réactif avec le VIH-2)
    • gp36 du VIH-2
  • Ce test peut être utilisé avec du sérum humain, du plasma, du sang total prélevé par piqûre au doigt ou du sang total contenant des anticoagulants.
  • Mentions légales : Vente réservée à l'extérieur des États-Unis.
Spécification
Marquage CE CE-IVD
Substances à analyser détectables gp120 du VIH-1, gp41 du VIH-1, VIH-1 p24, gp36 du VIH-2
Type Test rapide de dépistage du VIH
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kits de test rapide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.