Learn More
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 (CE/IVD)
Code produit 15865998 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15865998 50 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15865998 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 342416
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Réactif d’immunofluorescence directe à quatre couleurs permettant d’identifier et de déterminer les pourcentages de lymphocytes humains T, tueurs naturels et B dans le sang total dont les érythrocytes sont lysés.
  • Réactif d’immunofluorescence directe à quatre couleurs à utiliser avec un cytomètre en flux convenablement équipé pour identifier et déterminer les pourcentages et les comptages absolus de lymphocytes T humains matures (CD3+), de lymphocytes “tueurs naturels” (NK) (CD3–CD16+CD56+) et de lymphocytes B (CD3–CD19+) dans le sang total après lyse des érythrocytes.
  • Lorsqu’ils sont utilisés avec des tubes TruCount™, les nombres absolus de ces populations peuvent être déterminés à partir d’un seul tube.
  • Le BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 et les tubes BD TruCount peuvent être utilisés avec le chargeur BD FACS™, le chargeur BD FACSVia™ et le chargeur universel BD FACS™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le réactif entre 2°C et 8°C pour maintenir sa stabilité. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette. Ne pas congeler le réactif ou l’exposer à la lumière directe pendant le stockage ou l’incubation avec des cellules. Stocker le flacon de réactif au sec. Ne pas utiliser le réactif si vous constatez des changements d’aspect. La précipitation ou la décoloration indique une instabilité ou une détérioration.
Comprend Tubes Trucounttrade;
Nbre de tests 50 tests
Quantité 50 tests
État réglementaire CE/IVD
Type de produit Réactifs de test de cytométrie en flux par immunofluorescence