Learn More
Mecmesin™ Banc d’essai de force piloté par ordinateur Multitest-i
Code produit 11953998
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Force : 2,5N
Force : 50 N
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11953998 Force : 50 N 1 pièce
11933908 Force : 2,5N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11953998 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 879003
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Validé pour les tests de production.
  • Élabore un programme
  • Conçoit et personnalise votre test de force ou de traction
  • Interface utilisateur intuitive et conviviale
  • Les barres d’outils simplifient la gestion des tests
  • Crée des critères de réussite et d’échec des échantillons
  • Détecte automatiquement les paramètres, par exemple la charge maximale, la charge moyenne, etc.
  • Contient une bibliothèque de procédures de test types
  • Débit
  • Pause ou temps
Spécification
Type de produit Banc d’essai
Description Force : 50 N
À utiliser avec (application) Adapté pour les tests de production