Learn More
MP Biomedicals™ Lames multitest
Code produit 11491814 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
3 mm
Largeur (métrique):
4 mm
5 mm
6 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11491814 2 mm 5 mm 8 mm 100 pièces
11471804 2 mm 4 mm 6 mm 100 pièces
11451814 3 mm 5 mm 4 mm 100 pièces
11411814 2 mm 6 mm 7 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11491814 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 096041805E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lame multitest avec revêtement hydrophobe bleu en PTFE pour maintenir vos échantillons dans les puits. L'espacement des puits est identique à celui des microplaques standard. Une pipette à 4 canaux peut être utilisée pour transférer les échantillons directement de la microplaque à la lame. Convient à un usage unique.
Les zones non revêtues ont une surface mouillable totale de sorte que le liquide se répand uniformément sur la surface de chaque puits. Pour l’adhérence et la croissance des cellules, les lames ne nécessitent qu’un simple lavage dans de l’eau déminéralisée ou un détergent suivi d’une stérilisation.
  • Surface auto-drainante
  • Stérilisable
  • Résistant à la chaleur directe
  • Résistant aux solvants et fixateurs organiques courants
  • Usage unique
  • Nombré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 2 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Type Lame pour culture cellulaire
Nombre de puits 10
Diamètre (métrique) 8 mm
Quantité 100/boîte
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.