Learn More
ZVG™ Multitex™ Lingettes de qualité supérieure
Code produit 17863505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17863505 Blanc 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17863505 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.54€
    34.00€ / 400 pièces
    Économisez 3.54€
    9% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Ces lingettes désinfectantes et nettoyantes de haute qualité offrent une surface lisse composée à 100 % de fibres synthétiques. PET Ces matériaux sont résistants aux solvants et aux désinfectants.
Multitex™ Lingettes de qualité supérieure en tissu non tissé de polyester (PET ) à surface lisse conviennent à l'utilisation avec tous les désinfectants et produits de nettoyage courants. Les lingettes désinfectantes et nettoyantes contribuent à maintenir une bonne hygiène.
  • 100% PET lingettes désinfectantes et nettoyantes
  • Résistants aux déchirures
  • Absorbant
  • Non pelucheux
  • Résistant aux solvants et aux désinfectants
  • Compatibilité confirmée conformément aux directives VAH
Dans le zetMedica™ gamme de ZVG™ De nombreux produits sont disponibles pour rendre le travail quotidien dans le secteur de la santé plus efficace et efficient.
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 14,2 in
Largeur (métrique) 36 cm
Matériau PET
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Quantité d’emballage 400 toallas/paquete.