Learn More
ZVG™ Multitex™ Lingettes Ultra z 60
Code produit 17883505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Lingettes
Lingettes et boîte de distribution
Conditionnement:
10 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17883505 Lingettes et boîte de distribution 10 pièces
17843675 Lingettes 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17883505 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1014260BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.99€
    72.20€ / 10 pièces
    Économisez 16.79€
    18% de réduction
Expédition estimée: 01-10-2026
Fabriquées en viscose non tissée aux propriétés similaires à celles du textile, ces serviettes sont très douces et résistantes aux déchirures.
Le produit de base de la gamme z-Quality, le Multitex™ Le z60 peut être utilisé partout où il y a des résidus graisseux et des besoins d'absorption de liquides. Les fibres de viscose, produites industriellement à partir de cellulose, confèrent au tissu son caractère textile « synthétique naturel ». La composition chimique de ce matériau est similaire à celle du coton. Les produits en viscose sont absorbants, souples et durables. Ce matériau est résistant même sur les surfaces rugueuses, et il ne se déchire pas et ne peluche pas. Le chiffon est également disponible dans une boîte distributrice pratique.
Dans le zetPutz™ Dans cette gamme, vous trouverez également des chiffons de nettoyage et de polissage supplémentaires, peu pelucheux et très absorbants, de 1 à 4 plis, pour divers usages de nettoyage.
  • Les chiffons non tissés de haute qualité conviennent aussi bien au nettoyage à sec qu'au nettoyage humide grâce à leur incroyable résistance.
  • Doux et sans peluches
  • Capable d'absorber de grandes quantités de liquides tout en restant résistant aux déchirures et aux solvants
  • Peut être rincé et essoré lors du nettoyage
  • Utilisés régulièrement dans des environnements de travail sensibles tels que la mécanique de précision, les ateliers de peinture, les industries électriques et automobiles, ainsi que dans les maisons de retraite et les établissements de soins.
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 42 cm
Matériau Polyester Cellulose
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Quantité d’emballage 126 essuie-tout/boîte, 60 boîtes
Stérilité Non stérile
Comprend Lingettes et boîte de distribution